Få mere at vide
4-(Ethenesulfonyl)benzonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Ethenesulfonyl)benzonitrile |
| CAS | 1154397-48-4 |
| Molekylær formel | C9H7NO2S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO2S/c1-2-13(11,12)9-5-3-8(7-10)4-6-9/h2-6H,1H2 |
| SMIL | C=CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C#N |
| IUPAC navn | 4-ethenylsulfonylbenzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.22 |
| Formel vægt | 193.0197 |