Få mere at vide
4-Estren-17beta-ol-3-one Acetate, TRC
Artikelnummer. 30369504
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30369504 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30369504 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE88792050MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nandrolone Acetate
CAS 1425-10-1
Molekylær formel C20 H28 O3
Mængde 50 mg
Synonym (17β)-17-(acetyloxy)-estr-4-en-3-one, 19-Norandrostenolone Acetate, 19-Nortestosterone Acetate, 19-Nortestosterone-17-acetate, NSC 73213
InChI formel InChI=1S/C20H28O3/c1-12(21)23-19-8-7-18-17-5-3-13-11-14(22)4-6-15(13)16(17)9-10-20(18,19)2/h11,15-19H,3-10H2,1-2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1
SMIL C[C@@]12[C@@H](OC(C)=O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4([H])[C@@]3([H])CC2)=O
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-13-methyl-3-oxo-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 316.43
Formel vægt 316.2038