Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 4-Epitetracyclin hydrochlorid, kan bruges som en sekundær standard
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
- 4-Epitetracyclinhydrochlorid er en metabolit, der stammer fra nedbrydningen af tetracyclinforbindelser og har vist sig at udvise antibiotisk aktivitet
- Denne forbindelse blokerer proteinsyntese ved at binde til 30S ribosomale underenhed og interferere med bindingen af aminoacyl-tRNA til mRNA-ribosomkomplekset
Applikationer
- Denne semi-syntetiserede forbindelse afledt af actinomycetes kan reducere aktiviteten af Tet-repressoreffektoren i dyremodeller
- In vivo eksperimenter afslørede, at 4-epitetracyclinhydrochlorid kan inducere en toksisk reaktion
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Epitetracycline hydrochloride |
| Smeltepunkt | 217,0 °C |
| Farve | Gul |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 80% min. (som det er, beregnet) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 100 mg |
| Specifik rotation | −322.00 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 100g/L. Andre opløseligheder: 100 g/L methanol |
| Formel vægt | 480.89 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 4-Epitetracycline hydrochloride
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.