Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 4-Epioxytetracyclin, 'kan bruges som sekundær standard'
Artikelnummer. 10389380 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10389380 100 mg Glasflaske 100mg
1 options
Artikelnummer. 10389380 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 257711000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2104.51 DKK
    1893.65 DKK / 100mg
    Spare 210.86 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
4-Epioxytetracyclin, CAS # 14206-58-7, er en af de vigtigste oxytetracyclin metabolitter, der viser antibakteriel aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • 4-Epioxytetracyclin er en metabolit af oxytetracyclinforbindelsen, der udviser antibakteriel aktivitet
  • Det er det vigtigste nedbrydningsprodukt afledt af oxytetracyclinmetaboliseringen og er blevet påvist i nogle biologiske prøver
  • Dets virkningsmekanisme er blevet beskrevet at være relateret til den mitokondrielle proteinsyntesehæmning
Applikationer
  • I laboratorieforskning er det blevet beskrevet, at behandlingen med 4-epioxytetracyclin nedsætter den bakterielle mangfoldighed af tarmmikrobiotaen og letter spredningen af opportunistiske patogener i laks
  • Brugen af 4-epioxytetracyclin i dyremodeller (wistar-rotter) resulterede i en signifikant ændring af tarmmikrobiotaen og forstyrrelser i blodmetabolismen
  • 4-Epioxytetracyclin kan anvendes som en sekundær referencestandard under stabilitetsundersøgelser af oxytetracyclin
  • 4-epioxytetracyclin er blevet brugt i forskningsstudier til at evaluere nedbrydningsvejen og produkterne af tetracykliner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Epioxytetracycline
Navn note 97%
CAS 14206-58-7
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 168,0 °C
Farve Beige-grøn til brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 80% min. (som det er, beregnet)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C22H24N2O9
MDL nummer MFCD00062825
Mængde 100 mg
Merck Index 10, 6846
Specifik rotation −247.00
Synonym 4-epioxytetracyline, unii-73von8sry5, 4-epioxytetracycline, 73von8sry5, 4r,4ar,5s,5ar,6s,12as-4-dimethylamino-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide, hydroxy quatrimycin, oxytetracycline dihydrate specified impurity a ep, oxytetracycline hydrochloride specified impurity a ep, 4r,4ar,5s,5ar,6s,12as-4-dimethylamino-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide, 2-naphthacenecarboxamide, 4-dimethylamino-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, 4r,4ar,5s,5ar,6s,12as
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,5 g/L. Andre opløseligheder: 3,6 g/L methanol
InChI nøgle OWFJMIVZYSDULZ-DVJPNYBFSA-N
SMIL CC1(C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O)O
IUPAC navn (4R,4aR,5S,5aR,6S,12aR)-4-(dimethylamino)-1,5,6,10,11,12a-hexahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracen-2-carboxamid
Molekylvægt (g/mol) 460.43
PubChem CID 54678403
Formel vægt 460.43
Procent renhed ≥97,0% Total base (på anhydrus stof), ≥80 vægt% (som den er, beregnet) (HPLC)
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Epioxytetracycline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.