missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Epidemeclocycline Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
4-Epidemeclocycline Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Epidemethylchlortetracycline Hydrochloride |
| CAS | 179471-95-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Epidemethylchlortetracycline Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H21 Cl N2 O8 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | [4R-(4íÅ1⁄2±,4aíÅ1⁄22,5aíÅ1⁄22,6íÅ1⁄2±,12aíÅ1⁄22)]-7-Chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide Monohydrochloride, 4-Epidemeclocycline Hydrochloride, Chlortetracycline Hydrochloride Impurity E as Hydrochloride, Demeclocycline Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Chlortetracycline Impurity E as Hydrochloride, Demeclocycline Impurity B as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21ClN2O8.ClH/c1-24(2)14-7-5-6-10(16(27)12-9(25)4-3-8(22)11(12)15(6)26)18(29)21(7,32)19(30)13(17(14)28)20(23)31;/h3-4,6-7,14-15,25-26,28-29,32H,5H2,1-2H3,(H2,23,31);1H/t6-,7-,14+,15-,21-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.CN(C)[C@@H]1[C@@H]2C[C@@H]3[C@H](O)c4c(Cl)ccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N |
| IUPAC navn | (4R,4aS,5aS,6S,12aS)-7-chloro-4-(dimethylamino)-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracene-2-carboxamide;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?