Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 4-Epichlortetracyclin hydrochlorid, kan bruges som sekundær standard
Artikelnummer. 10105160 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10105160 500 mg Glasflaske 500mg
10731331 100 mg Glasflaske 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 10105160 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 268235000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
4-Epichlortetracycline hydrochloride, CAS # 14297-93-9, er et bredspektret, bakteriostatisk antibiotikum af tetracyclin-antibiotikafamilien.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•4-Epichlortetracyclin er hydrochloridsaltet af 4-Epichlortetracyclin, en tetracyclinringstruktur med en chloridsubstitution
•4-Epichlortetracyclin hydrochlorid (4-Epi-chlortetracyclin) er en epimer af chlortetracyclin
•4-Epichlortetracyclin undertrykker neutrofil aktivitet og dæmper immunresponset
•Fungerer som en aminoacyl-tRNA-analog til at forstyrre polypeptidsyntese, hvilket reducerer bakteriel vækst Anvendelser
•Kan bruges til in vitro forskning i kræft og inflammatoriske mekanismer
•Beregnet til brug som et selektivt middel og sekundær standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101342-45-4
Molekylær formel C22H23ClN2O8·ClH
Molekylvægt (g/mol) 515.34
MDL nummer MFCD09842537
InChI nøgle QYAPHLRPFNSDNH-PNEIEYGESA-N
Synonym epichlortetracycline hydrochloride
PubChem CID 92043146
IUPAC navn (4R,4aS,5aS,6R,12aR)-7-chlor-4-(dimethylamino)-1,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracen-2-carboxamid;hydrochlorid
SMIL CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C41)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Epichlortetracycline hydrochloride
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 250.0°C
Farve Orange til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 80% min. (as is,calculated)
Emballage Glasflaske
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation Solubility in water: 67g/L. Other solubilities: 20g/L methanol
Formel vægt 515.34
Procent renhed ≥97.0% Total Base (on anhydrous substance), ≥80 wt% (as is, calculated) (HPLC)
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Epichlortetracycline hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.