Få mere at vide
4-Epichlortetracyclinhydrochlorid 100 μg/ml i acetonitril: Vand, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313619
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313619 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30313619 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13175500WL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-epi-Chlortetracycline Hydrochloride
CAS 101342-45-4
Analyt- eller komponentnavne 4-epi-Chlortetracycline Hydrochloride
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C22 H23 Cl N2 O8 . Cl H
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 4-epi-Chlortetracycline Hydrochloride, Chlortetracycline Imp. A (EP), 2-Naphthacenecarboxamide, 7-chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, hydrochloride (1:1), (4R,4aS,5aS,6S,12aS)-, 2-Naphthacenecarboxamide, 7-chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, monohydrochloride, (4R,4aS,5aS,6S,12aS)- (9CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 7-chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, monohydrochloride, [4R-(4α,4aβ,5aβ,6α,12aβ)]-, 4-Epichlortetracycline hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C22H23ClN2O8.ClH/c1-21(32)7-6-8-15(25(2)3)17(28)13(20(24)31)19(30)22(8,33)18(29)11(7)16(27)12-10(26)5-4-9(23)14(12)21;/h4-5,7-8,15,26,28-29,32-33H,6H2,1-3H3,(H2,24,31);1H/t7-,8-,15+,21-,22-;/m0./s1
SMIL Cl.CN(C)[C@@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N)C(=O)c4c(O)ccc(Cl)c4[C@@]3(C)O
IUPAC navn (4R,4aS,5aS,6S,12aS)-7-chloro-4-(dimethylamino)-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracen-2-carboxamid; hydrochlorid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril/Vand
Molekylvægt (g/mol) 515.34
Mængde 1 ml
Formel vægt 514,091 g/mol