Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 4-Epianhydrotetracyclin hydrochlorid, kan bruges som en sekundær standard
Artikelnummer. 10073170 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10073170 100 mg Glasflaske 100mg
10751891 500 mg Glasflaske 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10073170 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 233111000
Request Bulk or Custom Format
4-Epianhydrotetracyclin hydrochlorid, CAS # 4465-65-0, er et antibiotisk derivat af tetracyclin. Det er en vigtig standard til overvågning af tetracyklins stabilitet og toksicitet i laboratorieundersøgelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • 4-Epianhydrotetracyclinhydrochlorid er et sekundært nedbrydningsprodukt dannet ved epimerisering af tetracyclin og dehydrering ved C6-positionen for at aromatisere B-ringen
  • Det har 250 gange højere toksicitet end enten tetracyclin eller doxycyclin afhængigt af systemet, der undersøges
Applikationer
  • 4-Epianhydrotetracyclinhydrochlorid er mindre giftigt for E. coli og derfor velegnet til brug med vektorer eller systemer designet på elementer af (Tn10) tet-operonen fra E. coli
  • Denne forbindelse bruges også i veterinærmedicinsk forskning og som en sekundær standard til anvendelse i kvalitetskontrol i farmaceutiske laboratorier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4465-65-0
Molekylær formel C22H22N2O7·HCl
Molekylvægt (g/mol) 462.89
MDL nummer MFCD00151455
InChI nøgle SPFAOPCHYIJPHJ-MOMXNFOMSA-N
Synonym 4-epianhydrotetracycline hydrochloride, unii-06y7hm8dba, 06y7hm8dba, 4-epi-anhydrotetracycline hydrochloride, 4-epi-ahydrochloride, 4-epianhydrotetracycline hcl, epianhydrotetracycline hydrochloride, 4-epianhydrotetracycline hydrochloride, vetranal tm , analytical standard, 4-epianhydrotetracycline hydrochloride, european pharmacopoeia ep reference standard, 4-epianhydrotetracycline hydrochloride, united states pharmacopeia usp reference standard
PubChem CID 54682545
IUPAC navn (4R,4aS,12aR)-4-(dimethylamino)-1,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4a,5-dihydro-4H-tetracen-2-carboxamid;hydrochlorid
SMIL CC1=C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Epianhydrotetracycline hydrochloride
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 220.0°C
Farve Orange
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 80% min. (as is,calculated)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 mg
Specifik rotation − 279.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.9g/L. Other solubilities: 25g/L methanol
Formel vægt 462.89
Procent renhed ≥97.0% Total Base (on anhydrous substance), ≥80 wt% (as is, calculated) (HPLC)
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Epianhydrotetracycline hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.