Få mere at vide
4-Epianhydrochlortetracyclin Hydrochlorid (>90%), TRC
Artikelnummer. 30133558
Skift visning
Mængde:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30133558 1 mg -
30132461 5 mg -
30006575 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133558 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE5780601MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 158018-53-2
Molekylær formel C22 H21 Cl N2 O7 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 497.33
Synonym [4R-(4alpha,4abeta,12abeta)]-7-Chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-2-naphthacenecarboxamide Monohydrochloride;
IUPAC navn (4R,4aS,12aS)-7-chloro-4-(dimethylamino)-3,10,12,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-4a,5-dihydro-4H-tetracen-2-carboxamid; hydrochlorid
SMIL Cl.CN(C)[C@@H]1[C@@H]2CC3=C(C)c4c(Cl)ccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Epianhydrochlortetracycline hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C22H21ClN2O7.ClH/c1-7-8-6-9-16(25(2)3)18(28)15(21(24)31)20(30)22(9,32)19(29)13(8)17(27)14-11(26)5-4-10(23)12(7)14;/h4-5,9,16,26,28-29,32H,6H2,1-3H3,(H2,24,31);1H/t9-,16+,22-;/m0./s1
Formel vægt 496.0804
Procent renhed >95%