Få mere at vide
4-epi-tetracyklin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30422319
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30422319 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30422319 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29140550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Epitetracycline hydrochloride
CAS 23313-80-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C22 H24 N2 O8 . Cl H
Mængde 50 mg
Synonym 4-Epitetracycline hydrochloride, Chlortetracycline Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, (4R,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(Dimethylamino)-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide hydrochloride, 2-Naphthacenecarboxamide','4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-','hydrochloride (1:1)','(4R,4aS,5aS,6S,12aS)-, 2-Naphthacenecarboxamide','4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-','monohydrochloride','(4R,4aS,5aS,6S,12aS)- (9CI), 2-Naphthacenecarboxamide','4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-','monohydrochloride','4-epimer (8CI), 2-Naphthacenecarboxamide','4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-','monohydrochloride','[4R-(4α,4aβ,5aβ,6α,12aβ)]-, 4-Epitetracycline monohydrochloride, 4-epi-Tetracycline hydrochloride, Epitetracycline hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C22H24N2O8.ClH/c1-21(31)8-5-4-6-11(25)12(8)16(26)13-9(21)7-10-15(24(2)3)17(27)14(20(23)30)19(29)22(10,32)18(13)28;/h4-6,9-10,15,25,27-28,31-32H,7H2,1-3H3,(H2,23,30);1H/t9-,10-,15+,21+,22-;/m0./s1
SMIL Cl.CN(C)[C@@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
IUPAC navn (4R,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracen-2-carboxamid; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 480.9
Formel vægt 480.1299
Procent renhed >95