Få mere at vide
4'-Epi Lamivudine, TRC
Artikelnummer. 30376891
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30376891 25 mg
30370045 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30376891 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE58852525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139757-68-9
Molekylær formel C8 H11 N3 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 229.26
Synonym 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[(2R,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2R-trans)- (9CI), 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., 4-Amino-1-[(2R,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, trans(+)-2-Hydroxymethyl-5-(cytosin-1-yl)-1,3-oxathiolane, 4'-Epi Lamivudine, 4'-epi-Lamivudine, 4'-Epilamivudine, trans-Lamivudine, 4-Amino-1-[(2R,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-one, (2'R-trans)-Lamivudine
IUPAC navn 4-amino-1-[(2R,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2-one
SMIL NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2CS[C@H](CO)O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trans-Lamivudine
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-15-7(3-12)14-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7-/m1/s1
Formel vægt 229.0521