missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4’-epi-Entecavir, TRC

Artikelnummer. 30179404
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179404 25 mg
30179228 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30179404 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE55893025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1367369-80-9
Molekylær formel C12 H15 N5 O3
Molekylvægt (g/mol) 277.28
Synonym 2-Amino-9-[(1S,3R,4R)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylidenecyclopentyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[(1S,3R,4R)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylenecyclopentyl]-, 4'-Epi-Entecavir, Entecavir Monohydrate Imp. D (EP)
IUPAC navn 2-amino-9-[(1S,3R,4R)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylidenecyclopentyl]-1H-purin-6-one
SMIL NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@@H](O)[C@@H](CO)C3=C)C(=O)N1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4'-epi-Entecavir
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H15N5O3/c1-5-6(3-18)8(19)2-7(5)17-4-14-9-10(17)15-12(13)16-11(9)20/h4,6-8,18-19H,1-3H2,(H3,13,15,16,20)/t6-,7-,8+/m0/s1
Formel vægt 277.1175
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.