Få mere at vide
4’-epi-Emtricitabine 4-Acetamide 5’-O-Benzoyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-epi-Emtricitabine 4-Acetamide 5'-O-Benzoyl |
| CAS | 150796-39-7 |
| Molekylær formel | C17H16FN3O5S |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | trans- N-[1-[2-[(Benzoyloxy)methyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]-5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl]acetamide 1,3-Oxathiolane Acetamide Derivative, N-[1-[(2R,5R)-2-[(benzoyloxy)methyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]-5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl]acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16FN3O5S/c1-10(22)19-15-12(18)7-21(17(24)20-15)13-9-27-14(26-13)8-25-16(23)11-5-3-2-4-6-11/h2-7,13-14H,8-9H2,1H3,(H,19,20,22,24)/t13-,14-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2CS[C@@H](COC(=O)c3ccccc3)O2 |
| IUPAC navn | [(2S,5S)-5-(4-acetamido-5-fluoro-2-oxopyrimidin-1-yl)-1,3-oxathiolan-2-yl]methyl benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 393.39 |
| Formel vægt | 393.0795 |