Få mere at vide
4-epi-Demeclocyclin (~90%), TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-epi-Demeclocycline |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21ClN2O8/c1-24(2)14-7-5-6-10(16(27)12-9(25)4-3-8(22)11(12)15(6)26)18(29)21(7,32)19(30)13(17(14)28)20(23)31/h3-4,6-7,14-15,25-26,28-29,32H,5H2,1-2H3,(H2,23,31)/t6-,7-,14+,15-,21-/m0/s1 |
| Formel vægt | 464.0986 |