Få mere at vide
WTW™ 4-Electrode Flow-through Conductivity Cell
Artikelnummer. 10089760
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Tilslutning af pH-elektroder med BNC-stik til en måler med DIN-stik
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10089760 Tilslutning af pH-elektroder med BNC-stik til en måler med DIN-stik Hver
1 options
Artikelnummer. 10089760 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 301254
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Flow measuring cells by WTW for medium and high conductivity are suitable for extensive measuring series in the lab but also for the maintenance and measurement of cleaning solutions in special systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Conductivity cells
Til brug med (udstyr) Tilslutning af pH-elektroder med BNC-stik til en måler med DIN-stik
Inkluderer Built-in temperature sensor