missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-[(E)-2-Phenylethenyl]pyridine, TRC

Artikelnummer. 30386876
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30386876 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30386876 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE247971500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-[(E)-2-Phenylethenyl]pyridine
CAS 5097-93-8
Molekylær formel C13 H11 N
Mængde 500 mg
Synonym 4-[(1E)-2-Phenylethenyl]pyridine, (E)-4-(2-Phenylethenyl)pyridine, (E)-4-Styrylpyridine, (E)-4-Stilbazole, 4-trans-Styrylpyridine, trans-4-Stilbazole, trans-4-Styrylpyridine
InChI formel InChI=1S/C13H11N/c1-2-4-12(5-3-1)6-7-13-8-10-14-11-9-13/h1-11H/b7-6+
SMIL C(=C\c1ccncc1)/c2ccccc2
IUPAC navn 4-[(E)-2-phenylethenyl]pyridine
Molekylvægt (g/mol) 181.233
Formel vægt 181.089
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.