missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Dodecylresorcinol, TRC

Artikelnummer. 30377321
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30377321 1 g
30375022 500 mg
30375344 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30377321 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD5211851G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 24305-56-4
Molekylær formel C18 H30 O2
Molekylvægt (g/mol) 278.43
Synonym 4-Dodecyl-1,3-benzenediol, 4-Laurylresorcinol
IUPAC navn 4-dodecylbenzene-1,3-diol
SMIL CCCCCCCCCCCCc1ccc(O)cc1O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Dodecylresorcinol
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-13-14-17(19)15-18(16)20/h13-15,19-20H,2-12H2,1H3
Formel vægt 278.2246
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.