Få mere at vide
4-Dodecylphenol (Mixture Of Isomers), TRC
Artikelnummer. 30009878
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009878 5 g
30005064 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30009878 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD0781055G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 210555-94-5
Molekylær formel C18H30O
Molekylvægt (g/mol) 262.44
IUPAC navn 4-(3,5,7-trimethylnonyl)phenol
SMIL CCC(C)CC(C)CC(C)CCc1ccc(O)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Dodecylphenol (Mixture Of Isomers)
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C18H30O/c1-5-14(2)12-16(4)13-15(3)6-7-17-8-10-18(19)11-9-17/h8-11,14-16,19H,5-7,12-13H2,1-4H3
Formel vægt 262.2297