Få mere at vide
4-Dodecyldiethylentriamin, 80%, tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10659964 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10659964 25 g Glasflaske 25g
1 options
Artikelnummer. 10659964 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 388210250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4182-44-9 | C16H37N3 | 271.48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Dodecyldiethylenetriamine
CAS 4182-44-9
CAS min % 75.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 22°C
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 140°C (0.2 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 75% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C16H37N3
Lineær formel CH3(CH2)11N(CH2CH2NH2)2
Brydningsindeks 1.4640 to 1.468
MDL nummer MFCD00041897
Mængde 25 g
Synonym 4-dodecyldiethylenetriamine, unii-vg94uin7ys, 1,2-ethanediamine, n-2-aminoethyl-n-dodecyl, n-2-aminoethyl-n-dodecyl-1,2-ethanediamine, vg94uin7ys, n1-2-aminoethyl-n1-dodecyl-1,2-ethanediamine, 1,2-ethanediamine, n1-2-aminoethyl-n1-dodecyl, n-2-aminoethyl-n-dodecylethylenediamine, bis 2-aminoethyl dodecyl amine, n'-2-aminoethyl-n'-dodecylethane-1,2-diamine
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,chloroform,benzene,toluene,,diethyl ether
InChI nøgle BRNPMBFYMPUNSK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCCCCCCCN(CCN)CCN
IUPAC navn N'-(2-aminoethyl)-N'-dodecylethan-1,2-diamin
Molekylvægt (g/mol) 271.48
PubChem CID 77847
Formel vægt 271.48
Procent renhed 80%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Dodecyldiethylenetriamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.