Få mere at vide
4-Dodecylbenzensulfonsyre kaliumsalt, TRC
Artikelnummer. 30180303
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180303 1 g
30180409 10 g
30179781 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30180303 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4945601G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14564-74-0
Molekylær formel C18H29KO3S
Molekylvægt (g/mol) 364.58
Synonym p-Dodecylbenzenesulfonic Acid Potassium Salt
SMIL [K+].CCCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Dodecylbenzenesulfonic Acid Potassium Salt
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C18H30O3S.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(16-14-17)22(19,20)21;/h13-16H,2-12H2,1H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1