Få mere at vide
4-Diphenylmethylene-1-methylpiperidine, Mikromol™
Artikelnummer. 30051995
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051995 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051995 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1163.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Diphenylmethylene-1-methylpiperidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Diphenylmethylene-1-methylpiperidine
CAS 6071-93-8
Analyt- eller komponentnavne 4-Diphenylmethylene-1-methylpiperidine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H21 N
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-(Diphenylmethylene)-1-methylpiperidine, 4-Diphenylmethylene-1-methylpiperidine, NSC 31633
InChI formel InChI=1S/C19H21N/c1-20-14-12-18(13-15-20)19(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-11H,12-15H2,1H3
SMIL CN1CCC(=C(c2ccccc2)c3ccccc3)CC1
IUPAC navn 4-benzhydrylidene-1-methylpiperidine
Molekylvægt (g/mol) 263.38
Mængde 25 mg
Formel vægt 263.1674 g/mol