Få mere at vide
4-Diphenylmethylene-1-methylpiperidine, Mikromol™
Beskrivelse
4-Diphenylmethylene-1-methylpiperidine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Diphenylmethylene-1-methylpiperidine |
| CAS | 6071-93-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Diphenylmethylene-1-methylpiperidine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H21 N |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4-(Diphenylmethylene)-1-methylpiperidine, 4-Diphenylmethylene-1-methylpiperidine, NSC 31633 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21N/c1-20-14-12-18(13-15-20)19(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-11H,12-15H2,1H3 |
| SMIL | CN1CCC(=C(c2ccccc2)c3ccccc3)CC1 |
| IUPAC navn | 4-benzhydrylidene-1-methylpiperidine |
| Vis mere |