missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(Diphenylmethyl)-1-nitrosopiperidine, TRC

Artikelnummer. 30373021
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30373021 100 mg
30379372 250 mg
30375327 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30373021 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD940000100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 94067-39-7
Molekylær formel C18H20N2O
Molekylvægt (g/mol) 280.37
Synonym Fexofenadine Impurity 25
SMIL O=NN1CCC(CC1)C(c2ccccc2)c3ccccc3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(Diphenylmethyl)-1-nitrosopiperidine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C18H20N2O/c21-19-20-13-11-17(12-14-20)18(15-7-3-1-4-8-15)16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18H,11-14H2
Formel vægt 280.1576
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.