Få mere at vide
4-diphenylaminobenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3586369 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10561954
Brand: Thermo Scientific Acros 391180050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4181-05-9
Molekylær formel C19H15NO
Molekylvægt (g/mol) 273.33
MDL nummer MFCD00145131
InChI nøgle UESSERYYFWCTBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-diphenylamino benzaldehyde, 4-n,n-diphenylamino benzaldehyde, 4-diphenylaminobenzaldehyde, 4-diphenylamino-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-diphenylamino, 4-formyltriphenylamine, p-formyltriphenylamine, 4-n-phenylanilino benzaldehyde, p-diphenylaminobenzaldehyde, 4-n,n-diphenylamino-benzaldehyde
PubChem CID 77846
IUPAC navn 4-(N-phenylanilino)benzaldehyd
SMIL C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Diphenylaminobenzaldehyde
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 129°C to 133°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5)2NC6H4C(=O)H
Mængde 5 g
Formel vægt 273.33
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Diphenylaminobenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.