Få mere at vide
4-(diphenylamino)benzenboronsyre pinacol ester, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15449455
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15449455 5 g 5g
15439455 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15449455 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51946.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 267221-88-5 | C24H26BNO2 | 371.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 267221-88-5
Molekylær formel C24H26BNO2
Molekylvægt (g/mol) 371.29
MDL nummer MFCD13195770
InChI nøgle VKSWIFGDKIEVFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diphenyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-diphenylamino phenylboronic acid pinacol ester, diphenyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl amine, amtb248, 4-diphenylamino phenylboronic acid, pinacol ester, 4-diphenylamino benzeneboronic acid pinacol ester, n,n-diphenylaniline-4-boronic acid, pinacol ester, 2-4-diphenylaminophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-diphenylaminophenyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 11639307
IUPAC navn N,N-diphenyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anilin
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Diphenylamino)benzeneboronic acid pinacol ester
Mængde 5 g
Beilstein 10571706
Formel vægt 371.29
Procent renhed 95%