Få mere at vide
4-(diphenylamino)benzenboronsyre, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7035188
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15469677
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52902.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 201802-67-7 | C18H16BNO2 | 289.141 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 201802-67-7
Molekylær formel C18H16BNO2
Molekylvægt (g/mol) 289.141
MDL nummer MFCD06798117
InChI nøgle TWWQCBRELPOMER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-diphenylamino phenylboronic acid, triphenylamine-4-boronic acid, 4-diphenylamino phenyl boronic acid, 4-diphenylamino benzeneboronic acid, 4-n,n-diphenylamino phenylboronic acid, boronic acid, b-4-diphenylamino phenyl, 4-n-diphenylamino phenylboronic acid, 4-diphenylamino phenylboronicacid, boronic acid, 4-diphenylamino phenyl
PubChem CID 12166934
IUPAC navn [4-(N-phenylanilino)phenyl]borsyre
SMIL B(C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Diphenylamino)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 110°C to 115°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 289.14
Procent renhed 98%