Få mere at vide
4-(Diphenylamino)benzaldehyde, 98%
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Beskrivelse
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Hold beholderen tæt lukket. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Hold beholderen tæt lukket. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Diphenylamino)benzaldehyde |
| Smeltepunkt | 129°C to 133°C (literature) |
| Farve | Gul |
| Lugt | Odorless |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2732795 |
| Følsomhed | Air sensitive |
| Opløselighedsinformation | Soluble in methanol. |
| Formel vægt | 273.33 |
| Procent renhed | 98% |
| Vis mere |