missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(Dimethylsulfamoyl)benzene-1-sulfonyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Dimethylsulfamoyl)benzene-1-sulfonyl Chloride |
| CAS | 677782-39-7 |
| Molekylær formel | C8 H10 Cl N O4 S2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-[(Dimethylamino)sulfonyl]benzenesulfonyl chloride, 4-(Dimethylsulfamoyl)benzenesulfonyl chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10ClNO4S2/c1-10(2)16(13,14)8-5-3-7(4-6-8)15(9,11)12/h3-6H,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC navn | 4-(dimethylsulfamoyl)benzenesulfonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 283.752 |
| Formel vægt | 282.974 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?