Få mere at vide
4-Dimethylaminopyridin, TRC
Artikelnummer. 30011203
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011203 250 g
30004988 5 g
30010654 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30011203 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD479025250G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1122-58-3
Molekylær formel C7 H10 N2
Molekylvægt (g/mol) 122.17
Synonym Pyridine, 4-(dimethylamino)- (6CI,7CI,8CI), N,N-Dimethyl-4-pyridinamine, 4-(Dimethylamino)pyridine, 4-(N,N-Dimethylamino)pyridine, 4-DMAP, DMAP, DMAP (catalyst), N,N-Dimethyl-4-aminopyridine, N,N-Dimethyl-4-pyridylamine, p-Dimethylaminopyridine, γ-(Dimethylamino)pyridine
IUPAC navn N,N-dimethylpyridin-4-amin
SMIL CN(C)c1ccncc1
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 4-Dimethylaminopyridine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 g
InChI formel InChI=1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3
Formel vægt 122.0844
Procent renhed >95%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.