Få mere at vide
4-Dimethylaminopyridine (Peptide Synthesis), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 11413713
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11413713 100 g Glass Bottle 100g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11413713 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP596100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
4-Dimethylaminopyridine is a catalyst for several acylation reactions, especially in oligonucleotide synthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Alpha vektor Dimethylaminopyridine
Kemisk navn eller materiale 4-Dimethylaminopyridine
CAS 1122-58-3
Smeltepunkt 110°C
Farve White
pH 9.7
Kogepunkt 162°C
Analyseprocentområde ≥99 %
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C7H10N2
Mængde 100 g
Merck Index 15, 3433
Synonym 4-dimethylaminopyridine, dmap, 4-dimethylamino pyridine, 4-pyridinamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-pyridinamine, p-dimethylaminopyridine, pyridine, 4-dimethylamino, ccris 6176, dimethylpyridin-4-ylamine
InChI nøgle VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C)C1=CC=NC=C1
IUPAC navn N,N-dimethylpyridin-4-amine
Molekylvægt (g/mol) 122.171
PubChem CID 14284
Formel vægt 122.17
Procent renhed ≥99%
Grad Peptide Synthesis
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Dimethylaminopyridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.