Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Dimethylaminopyridine |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C7H10N2 |
| Lineær formel | (C5H4N)N(CH3)2 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 22, II, 341 |
| Fieser | 03,118; 09,178; 10,155; 12,199; 14,132; 15,131; 16,142 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 4-Dimethylaminopyridine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H370-Forårsager organskader.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H331-Giftig ved indånding.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.