Få mere at vide
4-Dimethylaminopyridine, 99%
Artikelnummer. 10091630 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Unit Size:
2.5kg
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10091630 25 g Glasflaske -
10504081 5 g Glasflaske 5g
10133480 100 g Glasflaske -
10409633 500 g Glasflaske 500g
11916301 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 10091630 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 148270250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1122-58-3 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1122-58-3
MDL nummer MFCD00006418
InChI nøgle VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylaminopyridine, dmap, 4-dimethylamino pyridine, 4-pyridinamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-pyridinamine, p-dimethylaminopyridine, pyridine, 4-dimethylamino, ccris 6176, dimethylpyridin-4-ylamine
PubChem CID 14284
IUPAC navn N,N-dimethylpyridin-4-amin
SMIL CN(C)C1=CC=NC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Dimethylaminopyridine
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 110.0°C to 113.0°C
Kogepunkt 162.0°C (50.0 mmHg)
Flammepunkt 124°C
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H10N2
Lineær formel (C5H4N)N(CH3)2
Mængde 25 g
Beilstein 22, II, 341
Fieser 03,118; 09,178; 10,155; 12,199; 14,132; 15,131; 16,142
Merck Index 15, 3433
Opløselighedsinformation Solubility in water: 76g/L (25°C). Other solubilities: soluble in ether, slightly soluble in alcohol, benzene and, chloroform
Molekylvægt (g/mol) 122.17
Formel vægt 122.17
Damptryk Negligible
Procent renhed 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Dimethylaminopyridine
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.