Få mere at vide
4-Dimethylaminophenyl isothiocyanate, 97%
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Dimethylaminophenyl isothiocyanate |
| Smeltepunkt | 64°C to 70°C |
| Kogepunkt | 152°C (6 mmHg) |
| Lugt | Irritating |
| Mængde | 2 g |
| FN nummer | UN2928 |
| Beilstein | 388270 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Synonym | 4-dimethylamino phenyl isothiocyanate, 4-dimethylaminophenyl isothiocyanate, 4-n,n-dimethylamino phenyl isothiocyanate, p-dimethylamino phenyl isothiocyanate, benzenamine, 4-isothiocyanato-n,n-dimethyl, isothiocyanic acid, p-dimethylaminophenyl ester, p-n-dimethylamino phenyl isothiocyanate, 4-dimethylamino phenylisothiocyanate, benzenamine,4-isothiocyanato-n,n-dimethyl, isothiocyanic acid, p-dimethylamino phenyl ester |
| Formel vægt | 178.25 |
| Vis mere |