Få mere at vide
4'-Dimethylaminophenyl Acetylene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Dimethylaminophenyl Acetylene |
| CAS | 17573-94-3 |
| Molekylær formel | C10H11N |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-Ethynyl-N,N-dimethylbenzenamine, (4-Ethynylphenyl)dimethylamine, 1-(Dimethylamino)-4-ethynylbenzene, 1-Ethynyl-4-(dimethylamino)benzene, 4-(Dimethylamino)phenylethyne, 4-Dimethylaminophenylacetylene, 4-Ethynyl-N,N-dimethylaminobenzene, 4-Ethynyl-N,N-dimethylaniline, 4-Ethynylphenyl-N,N-dimethylamine, N,N-Dimethyl-4-ethynylaniline, N,N-Methyl-4-ethynylaniline, N-(4-Ethynylphenyl)-N,N-dimethylamine, [4-(N,N-Dimethylamino)phenyl]acetylene, [p-(Dimethylamino)phenyl]acetylene, p-Ethynyl-N,N-dimethylaniline |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11N/c1-4-9-5-7-10(8-6-9)11(2)3/h1,5-8H,2-3H3 |
| SMIL | CN(C)c1ccc(cc1)C#C |
| IUPAC navn | 4-ethynyl-N,N-dimethylaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.2 |
| Formel vægt | 145.0891 |