missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(Dimethylaminoethoxy)benzophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Dimethylaminoethoxy)benzophenone |
| CAS | 51777-15-2 |
| Molekylær formel | C17H19NO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-(2-Dimethylaminoethoxy)benzophenone, [4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]phenylmethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19NO2/c1-18(2)12-13-20-16-10-8-15(9-11-16)17(19)14-6-4-3-5-7-14/h3-11H,12-13H2,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)CCOc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 269.34 |
| Formel vægt | 269.1416 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?