Få mere at vide
4-Dimethylaminocinnaminsyre, 97+%
Artikelnummer. 11487124
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11487124 1 g 1g
11497124 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11487124 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21549.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
CAS: 1552-96-1 | C11H13NO2 | 191,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1552-96-1
Molekylær formel C11H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 191.23
MDL nummer MFCD00004397
InChI nøgle CQNPVMCASGWEHM-VMPITWQZSA-N
Synonym 4-dimethylamino cinnamic acid, 4-dimethylaminocinnamic acid, p-dimethylamino cinnamic acid, 3-4-dimethylamino phenyl acrylic acid, 4-n,n-dimethylamino cinnamic acid, 2e-3-4-dimethylamino phenyl prop-2-enoic acid, e-3-4-dimethylaminophenyl prop-2-enoic acid, e-3-4-dimethylamino phenyl acrylic acid
PubChem CID 1540638
IUPAC navn (E)-3-[4-(dimethylamino)phenyl]prop-2-ensyre
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Dimethylaminocinnamic acid
Smeltepunkt ∼222°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 1368533
Formel vægt 191.23
Procent renhed 99%