Få mere at vide
4-Dimethylaminocinnamaldehyd, 98%
Beskrivelse
4-(dimethylamino)cinnamaldehyd er et reagens, der anvendes i analysen af apotryptophanase og tryptophanase. Det er blevet brugt i en kromogen metode til at kvantificere proanthocyandiner i tranebærpulver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-(dimethylamino)cinnamaldehyd er et reagens, der anvendes til assay af apotryptophanase og tryptophanase. Det er blevet brugt i en kromogen metode til at kvantificere proanthocyandiner i tranebærpulver.
Opløselighed Opløseligt i chloroform
, ethanol, dioxan.
Bemærkninger
Air& lysfølsom. Opbevares ved -20 °C. Opbevares mørkt. Uforeneligt med oxidationsmidler, luft, lys.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Dimethylaminocinnamaldehyde |
| Smeltepunkt | 137 °C til 144 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 972369 |
| Følsomhed | Luft- og lysfølsomhed |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i klorform, ethanol, dioxan. |
| Formel vægt | 175.23 |
| Procent renhed | 98% |