Få mere at vide
4-Dimethylaminocinnamaldehyd, 98%
Artikelnummer. 11406446
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11406446 5 g 5g
11416446 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11406446 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24741.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    638.07 DKK
    574.65 DKK / 5g
    Spare 63.42 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6203-18-5 | C11H13NO | 175,231 g/mol
4-(dimethylamino)cinnamaldehyd er et reagens, der anvendes i analysen af apotryptophanase og tryptophanase. Det er blevet brugt i en kromogen metode til at kvantificere proanthocyandiner i tranebærpulver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-(dimethylamino)cinnamaldehyd er et reagens, der anvendes til assay af apotryptophanase og tryptophanase. Det er blevet brugt i en kromogen metode til at kvantificere proanthocyandiner i tranebærpulver.
Opløselighed Opløseligt i chloroform
, ethanol, dioxan.
Bemærkninger
Air& lysfølsom. Opbevares ved -20 °C. Opbevares mørkt. Uforeneligt med oxidationsmidler, luft, lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6203-18-5
Molekylær formel C11H13NO
Molekylvægt (g/mol) 175.231
MDL nummer MFCD00007002
InChI nøgle RUKJCCIJLIMGEP-ONEGZZNKSA-N
Synonym 4-dimethylamino cinnamaldehyde, 4-dimethylaminocinnamaldehyde, p-dimethylaminocinnamaldehyde, 3-4-dimethylamino phenyl acrylaldehyde, 4-dimethylcinnamaldehyde, p-dimethylaminocinnamic aldehyde, p-dimethylamino cinnamaldehyde, cinnamaldehyde, p-dimethylamino, unii-9rsi7wz9f0, dmaca reagent
PubChem CID 5284506
IUPAC navn (E)-3-[4-(dimethylamino)phenyl]prop-2-enal
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=CC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Dimethylaminocinnamaldehyde
Smeltepunkt 137°C to 144°C
Mængde 5 g
Beilstein 972369
Følsomhed Air and light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,ethanol,dioxane.
Formel vægt 175.23
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Dimethylaminocinnamaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Dimethylaminocinnamaldehyde