Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 4-dimethylaminokanelaldehyd, 98 %
Artikelnummer. 10182330 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10182330 25 g Glasflaske 25g
10756331 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10182330 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 115790250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 6203-18-5 | C11H13NO | 175,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6203-18-5
Molekylær formel C11H13NO
Molekylvægt (g/mol) 175.23
MDL nummer MFCD00007002
InChI nøgle RUKJCCIJLIMGEP-ONEGZZNKSA-N
Synonym 4-dimethylamino cinnamaldehyde, 4-dimethylaminocinnamaldehyde, p-dimethylaminocinnamaldehyde, 3-4-dimethylamino phenyl acrylaldehyde, 4-dimethylcinnamaldehyde, p-dimethylaminocinnamic aldehyde, p-dimethylamino cinnamaldehyde, cinnamaldehyde, p-dimethylamino, unii-9rsi7wz9f0, dmaca reagent
PubChem CID 5284506
IUPAC navn (E)-3-[4-(dimethylamino)phenyl]prop-2-enal
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=CC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Dimethylaminocinnamaldehyde
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 137 °C til 142 °C
Farve Gul til Orange
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2NC6H4CH=CHCHO
Mængde 25 g
Beilstein 14, 71
Formel vægt 175.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Dimethylaminocinnamaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.