Få mere at vide
4-Dimethylaminobutyric acid hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 11437957
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11437957 25 g 25g
11427957 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11437957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16610.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 69954-66-1 | C6H14ClNO2 | 167.633 g/mol
4-dimethylaminosmørsyrehydrochlorid anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-dimethylaminosmørsyrehydrochlorid
anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Beskyt mod fugt og vand. Opbevares under tør inert gas. Uforeneligt med vand og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69954-66-1
Molekylær formel C6H14ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 167.633
MDL nummer MFCD00012613
InChI nøgle RDTALXUBMCLWBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino butanoic acid hydrochloride, 4-dimethylaminobutyric acid hydrochloride, 4-dimethylamino butyric acid hydrochloride, butanoic acid, 4-dimethylamino-, hydrochloride, 4-dimethylamino butanoic acid hcl, 4-dimethylamino butyric acid hcl salt, 4-dimethylamino-butyric acid hydrochloride, 4-dimethylamino-butyric acid hydrochloride salt
PubChem CID 12691640
IUPAC navn 4-(dimethylamino)butansyre;hydrochlorid
SMIL CN(C)CCCC(=O)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Dimethylaminobutyric acid hydrochloride
Smeltepunkt 153°C to 155°C
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 167.64
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Dimethylaminobutyric acid, hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Butanoic acid, 4-(dimethylamino)-, hydrochloride