missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Dimethylaminobut-2-ynoic Acid Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Dimethylaminobut-2-ynoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 118764-06-0 |
| Molekylær formel | C6H9NO2 •HCl |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Dimethylaminotetrolic acid, 4-(Dimethylamino)-2-butynoic Acid Hydrochloride, 4-(Dimethylamino)but-2-ynoic Acid Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO2.ClH/c1-7(2)5-3-4-6(8)9;/h5H2,1-2H3,(H,8,9);1H |
| SMIL | OC(C#CCN(C)C)=O.Cl |
| IUPAC navn | 4-(dimethylamino)but-2-ynoic acid hydrogen chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.6 |
| Formel vægt | 163.04 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?