Få mere at vide
4-Dimethylaminobenzylidenerhodanine, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10050120 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass Jar
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10050120 5 g Glass Jar 5g
1 options
Artikelnummer. 10050120 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/3650/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 536-17-4
Smeltepunkt 285°C
Farve Red
Emballage Glass Jar
Molekylær formel C12H12N2OS2
MDL nummer 64857
Mængde 5 g
Synonym unii-0ser53q7rt, p-dimethylaminobenzalrhodanine, 5-4-dimethylaminobenzylidene rhodanine, 0ser53q7rt, usaf pd-20, 4-dimethylaminobenzylidenerhodanine, 4-thiazolidinone, 5-4-dimethylamino phenyl methylene-2-thioxo, 5-p-dimethylaminobenzal rhodanine, p-dimethylaminobenzylidene rhodamine, p-dimethylamino benzal-5-rhodanine
InChI nøgle JJRVRELEASDUMY-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=C2C(=O)NC(=S)S2
IUPAC navn 5-[[4-(dimethylamino)phenyl]methylidene]-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 264.361
PubChem CID 2723826
Formel vægt 264.35g/mol
Fysisk form Powder