Få mere at vide
4-(Dimethylaminobenzyliden)rhodanin, TRC
Artikelnummer. 30382113
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30382113 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30382113 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD826593500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Dimethylaminobenzylidene)rhodanine
CAS 536-17-4
Molekylær formel C12 H12 N2 O S2
Mængde 500 mg
Synonym 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine
InChI formel InChI=1S/C12H12N2OS2/c1-14(2)9-5-3-8(4-6-9)7-10-11(15)13-12(16)17-10/h3-7H,1-2H3,(H,13,15,16)
SMIL CN(C)c1ccc(C=C2SC(=S)NC2=O)cc1
IUPAC navn 5-[[4-(dimethylamino)fenyl]methyliden]-2-sulfanyliden-1,3-thiazolidin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 264.366
Formel vægt 264.039