Få mere at vide
4-Dimethylaminobenzylamine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Dimethylaminobenzylamine Dihydrochloride |
| CAS | 34403-52-6 |
| Molekylær formel | C9H16Cl2N2 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 4-(Dimethylamino)benzenemethanamine Hydrochloride, N4,N4-Dimethyl-toluene-alpha,4-diamine Dihydrochloride, 4-(Aminomethyl)-N,N-dimethylaniline Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N2.2ClH/c1-11(2)9-5-3-8(7-10)4-6-9;;/h3-6H,7,10H2,1-2H3;2*1H |
| SMIL | Cl.Cl.CN(C)c1ccc(CN)cc1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.14 |
| Formel vægt | 222.0691 |