Få mere at vide
4-Dimethylaminobenzonitrile, 98%
Artikelnummer. 11424464
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424464 5 g 5g
11434464 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11424464 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13117.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1197-19-9 | C9H10N2 | 146.193 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1197-19-9
Molekylær formel C9H10N2
Molekylvægt (g/mol) 146.193
MDL nummer MFCD00001815
InChI nøgle JYMNQRQQBJIMCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino benzonitrile, p-dimethylaminobenzonitrile, benzonitrile, 4-dimethylamino, n,n-dimethyl-p-cyanoaniline, p-cyano-n,n-dimethylaniline, 4-cyano-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-4-cyanoaniline, 4-dimethylamino benzenecarbonitrile, para dimethylamino benzonitrile, 4-cyano-nn-dimethylaniline
PubChem CID 70967
IUPAC navn 4-(dimethylamino)benzonitril
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Dimethylaminobenzonitrile
Smeltepunkt 72°C to 76°C
Kogepunkt 317°C to 319°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 971606
Formel vægt 146.19
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Dimethylaminobenzonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(Dimethylamino)benzonitrile