Få mere at vide
4-Dimethylaminobenzoic anhydride, 97%
Artikelnummer. 15495227
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15495227 1 g 1g
15405237 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32503.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7474-31-9 | C18H20N2O3 | 312.369 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7474-31-9
Molekylær formel C18H20N2O3
Molekylvægt (g/mol) 312.369
MDL nummer MFCD09757554
InChI nøgle KGUATYWLOBCNMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylaminobenzoic anhydride, 4-dimethylamino benzoyl 4-dimethylamino benzoate, acmc-20amjw, benzoic acid, 4-dimethylamino-, anhydride, 4-dimethylamino phenyl anhydride #, bis 4-dimethylamino benzoic anhydride, benzoic acid,4-dimethylamino-, anhydride with 4-dimethylamino benzoic acid
PubChem CID 344732
IUPAC navn [4-(dimethylamino)benzoyl]-4-(dimethylamino)benzoat
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(=O)C2=CC=C(C=C2)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Dimethylaminobenzoic anhydride
Smeltepunkt 149°C to 154°C
Mængde 1 g
Formel vægt 312.37
Procent renhed 97%