Få mere at vide
4-Dimethylaminobenzhydrazid, 98+%
Artikelnummer. 11424734
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424734 10 g 10g
11434734 50 g 50g
11444734 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424734 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13723.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 19353-92-5 | C9H13N3O | 179,223 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19353-92-5
Molekylær formel C9H13N3O
Molekylvægt (g/mol) 179.223
MDL nummer MFCD00014761
InChI nøgle HITIGLAGJBMISF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino benzohydrazide, 4-dimethylamino benzhydrazide, 4-dimethylaminobenzhydrazide, p-dimethylamino benzohydrazide, 4-n,n-dimethylamino benzhydrazide, dimethyl 4-???phenyl amine, 4me2nphcon2, acmc-1bqxb, maybridge1_002636, 4-dimethylaminobenzoic acid, hydrazide
PubChem CID 88019
IUPAC navn 4-(dimethylamino)benzohydrazid
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Dimethylaminobenzhydrazide
Smeltepunkt 174°C to 175°C
Mængde 10 g
Beilstein 2210856
Formel vægt 179.22
Procent renhed ≥98%