Få mere at vide
4-Dimethylaminoazobenzen-4'-sulfonylchlorid, 98+%
Artikelnummer. 11332346
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11332346 100 mg 100mg
11322346 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332346 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06057.MC
 Begrænset vare
På lager
CAS: 56512-49-3 | C14H14ClN3O2S | 323,80 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56512-49-3
Molekylær formel C14H14ClN3O2S
Molekylvægt (g/mol) 323.80
MDL nummer MFCD00007444
InChI nøgle VTVWTPGLLAELLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym dabsyl chloride, 4-dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl chloride, 4-dimethylamino azobenzene-4'-sulfonyl chloride, p-dimethylaminoazobenzene-4-sulfonyl chloride, p-p-dimethylamino phenyl azo benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-4-dimethylamino phenyl azo, benzenesulfonyl chloride, p-p-dimethylamino phenyl azo, 4-n,n-dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl chloride, p-4-dimethylamino phenyl azo benzenesulphonyl chloride
PubChem CID 91660
IUPAC navn 4-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzensulfonylchlorid
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl chloride
Smeltepunkt ∼185 °C
Mængde 100 mg
FN nummer UN3261
Beilstein 3064095
Formel vægt 323.8
Procent renhed ≥98%