Få mere at vide
4-(dimethylamino)tetrahydro-2H-pyran-4-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11346885
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11346885 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10326814 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11346885 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00628DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 176445-77-5
Molekylær formel C8H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 154.21
MDL nummer MFCD09065026
InChI nøgle FDGOISRHLNMQRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino tetrahydro-2h-pyran-4-carbonitrile, 4-dimethylamino oxane-4-carbonitrile, 4-cyano-4-dimethylamino-tetrahydro-4h-pyrane, 2h-pyran-4-carbonitrile,4-dimethylamino tetrahydro, 4-dimethylamino-tetrahydro-2h-pyran-4-carbonitrile, 4-dimethylamino-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carbonitrile
PubChem CID 10511078
IUPAC navn 4-(dimethylamino)oxan-4-carbonitril
SMIL CN(C)C1(CCOCC1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Dimethylamino)tetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 154.21
Procent renhed 97%