Få mere at vide
4-(Dimethylamino)stilbene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Dimethylamino)stilbene |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17N/c1-17(2)16-12-10-15(11-13-16)9-8-14-6-4-3-5-7-14/h3-13H,1-2H3/b9-8+ |
| Formel vægt | 223.1361 |