Få mere at vide
4-(Dimethylamino)pyridine, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15866640
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15866640 100 g
15801001 25 g
15811001 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15866640 Lieferant Sigma Aldrich Lieferanten-Nr. 8204990100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1122-58-3
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 122.17
Spezifikation
Smeltepunkt 110°C to 112°C
Kogepunkt 138°C to 140°C/24 hPa
MDL nummer MFCD00006418
Mængde 100 g
Synonym 4-(Dimethylamino)pyridine, 4-(Dimethylamino)pyridine
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.